Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Descripción | Peso del adsorbente: 460 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Ácidos orgánicos, cafeína, sacarina |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Absorbente | SB |
| Tipo | Cartucho SB Chromafix |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 50/pack |
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |