Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho de SPE PS-H+ Chromafix™
Código de producto. p-8012081 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
230 g
430 g
900 g
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho unitSize
10125091 230 g paquete de 50
10030332 430 g 50 PCS
12471718 900 g paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10125091 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 731867
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la eliminación o concentración de cationes del agua, lo que disminuye el valor de pH de las muestras básicas para el protocolo estándar. El cartucho de SPE PS-H+ Macherey-Nagel™ Chromafix™ es una fase de SPE basada en polímeros para cromatografía de intercambio iónico y RP.
Estas fases de SPE de polímero se utilizan para la eliminación de compuestos interferentes y el enriquecimiento de los analitos en fase inversa y cromatografía de intercambio iónico.
  • Potente intercambiador de cationes PS/DVB, con capacidad de forma H+ de 2,9 meq/g
  • Muy bajo grado de hinchazón, por lo que es muy adecuado para la cromatografía
  • Función fiable en todo el rango de pH a partir de 0–14
  • Mejora la separación cromatográfica si los componentes que interfieren se superponen con el analito
  • Mejora la vida útil de la columna, ya que los componentes que interfieren pueden bloquear el embalaje
Especificaciones
Material de base Potente intercambiador de cationes PS/DVB, forma H+
Peso del lecho 230 g
Para utilizar con (aplicación) Eliminación o concentración de cationes del agua con el fin de disminuir el valor de pH de las muestras básicas
Tamaño de partículas 100 μm
Tipo Cartucho PS-H+ Chromafix
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 50/pack
Tamaño del tubo S