Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho SPE de PS-AG+ Chromafix ™
Código de producto. 10620732 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
100 Å
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10620732 100 Å paquete de 50
1 options
Código de producto. 10620732
Marca: Macherey-Nagel™ 731866
Solo quedan null
Especificaciones
Material de base Copolímero PS/DVB
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Para utilizar con (aplicación) RP y cromatografía iónica
Tamaño de partículas 100 μm
Absorbente PS-AG+ Chromafix
Tipo Cartucho de SPE
Tamaño de poro 100 Å