Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XC Chromafix™
Código de producto. 12801041 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
155mg
240mg
500mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho unitSize
12801041 240mg paquete de 50
12894301 500mg paquete de 50
12830961 155mg paquete de 50
3 options
Código de producto. 12801041
Marca: Macherey-Nagel™ 731756
Solo quedan null
Especificaciones
Material de base Copolímero esférico PS/DVB
Peso del lecho 240mg
Para utilizar con (aplicación) Ingredientes activos básicos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero, los fungicidas de alimentos
Tamaño de partículas 45 o 85 μm
Absorbente Intercambiador de cationes poliméricos modificados con ácido bencenosulfónico
Tipo Cartucho de HR-XC Chromafix
Tamaño de poro De 65 a 75 Å
Cantidad 50/pack
Área de la superficie (métrico) 800 m2/g