Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para viales Chromacol
Código de producto. p-4520876
Click to view available options
Admite:
55
Viales
Viales (100)
Viales (104)
Viales (105)
Material:
Aluminio
Espuma
Plástico
Para utilizar con (equipo):
Viales OD 15mm
Viales de 11 mm de DE
Viales de 12 mm de DE
Viales de 12 mm de diámetro exterior
Viales de 22 a 23 mm de diámetro exterior
Viales de 22-23 mm de diámetro exterior
Viales de 8 mm de DE
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 11922585
Marca: Thermo Scientific™ T25
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice una posición de trabajo segura en la mesa de trabajo del laboratorio y durante el transporte con estas robustas gradillas para viales.
Ahorre espacio en el refrigerador y, al mismo tiempo, garantice una posición de trabajo segura sobre la mesa de trabajo y durante el transporte. Disponibles en diferentes materiales, colores y capacidades, las gradillas para viales Thermo Scientific™ Chromacol satisfacen una gran variedad de necesidades de aplicaciones
Elija entre una variedad de gradillas resistentes a productos químicos y bastante robustas.
  • Los modelos de aluminio y de plástico son resistentes a temperaturas de - 90 a + 121°C (de - 130 a + 250°F)
  • Los modelos de aluminio y de plástico son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rack para viales
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Admite Viales
Material Aluminio
Posiciones 25
Para utilizar con (equipo) Viales de 12 mm de DE
Tipo de producto Rack para viales
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.