Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para viales Chromacol
Código de producto. 10769304
Change view
Click to view available options
Admite:
55
Viales
Viales (100)
Viales (104)
Viales (105)
Material:
Aluminio
Espuma
Plástico
Para utilizar con (equipo):
Viales OD 15mm
Viales de 11 mm de DE
Viales de 12 mm de DE
Viales de 12 mm de diámetro exterior
Viales de 22 a 23 mm de diámetro exterior
Viales de 22-23 mm de diámetro exterior
Viales de 8 mm de DE
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Admite Material Para utilizar con (equipo) unitSize
10769304 Viales Plástico Viales de 22 a 23 mm de diámetro exterior cada uno
11922585 Viales Aluminio Viales de 12 mm de DE cada uno
10235812 Viales Aluminio Viales de 22-23 mm de diámetro exterior paquete de 5
10162882 55 Aluminio Viales OD 15mm paquete de 5
10494302 Viales (104) Aluminio Viales de 11 mm de DE paquete de 5
10122932 Viales (105) Espuma Viales de 12 mm de diámetro exterior paquete de 5
10529922 Viales Espuma Viales de 8 mm de DE paquete de 5
10759114 Viales (100) Plástico Viales de 12 mm de diámetro exterior paquete de 5
8 options
Código de producto. 10769304
Marca: Thermo Scientific™ T10/20
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice una posición de trabajo segura en la mesa de trabajo del laboratorio y durante el transporte con estas robustas gradillas para viales.
Ahorre espacio en el refrigerador y, al mismo tiempo, garantice una posición de trabajo segura sobre la mesa de trabajo y durante el transporte. Disponibles en diferentes materiales, colores y capacidades, las gradillas para viales Thermo Scientific™ Chromacol satisfacen una gran variedad de necesidades de aplicaciones
Elija entre una variedad de gradillas resistentes a productos químicos y bastante robustas.
  • Los modelos de aluminio y de plástico son resistentes a temperaturas de - 90 a + 121°C (de - 130 a + 250°F)
  • Los modelos de aluminio y de plástico son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rack para viales
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Color Blanco
Admite Viales
Material Plástico
Posiciones 10
Para utilizar con (equipo) Viales de 22 a 23 mm de diámetro exterior
Tipo de producto Rack para viales
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.