Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para viales Chromacol
Código de producto. 10162882
Change view
Click to view available options
Admite:
55
Viales
Viales (100)
Viales (104)
Viales (105)
Material:
Espuma
Plástico
aluminio
Para utilizar con (equipo):
Viales OD 15mm
Viales de 11 mm de DE
Viales de 12 mm de DE
Viales de 12 mm de diámetro exterior
Viales de 22 a 23 mm de diámetro exterior
Viales de 22-23 mm de diámetro exterior
Viales de 8 mm de DE
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Admite Material Para utilizar con (equipo) unitSize
10162882 55 aluminio Viales OD 15mm paquete de 5
11922585 Viales aluminio Viales de 12 mm de DE cada uno
10235812 Viales aluminio Viales de 22-23 mm de diámetro exterior paquete de 5
10494302 Viales (104) aluminio Viales de 11 mm de DE paquete de 5
10122932 Viales (105) Espuma Viales de 12 mm de diámetro exterior paquete de 5
10529922 Viales Espuma Viales de 8 mm de DE paquete de 5
10769304 Viales Plástico Viales de 22 a 23 mm de diámetro exterior cada uno
10759114 Viales (100) Plástico Viales de 12 mm de diámetro exterior paquete de 5
8 options
Código de producto. 10162882
Marca: Thermo Scientific™ T55
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice una posición de trabajo segura en la mesa de trabajo del laboratorio y durante el transporte con estas robustas gradillas para viales.
Ahorre espacio en el refrigerador y, al mismo tiempo, garantice una posición de trabajo segura sobre la mesa de trabajo y durante el transporte. Disponibles en diferentes materiales, colores y capacidades, las gradillas para viales Thermo Scientific™ Chromacol satisfacen una gran variedad de necesidades de aplicaciones
Elija entre una variedad de gradillas resistentes a productos químicos y bastante robustas.
  • Los modelos de aluminio y de plástico son resistentes a temperaturas de - 90 a + 121°C (de - 130 a + 250°F)
  • Los modelos de aluminio y de plástico son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial Rack
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color plata
Admite 55
Material aluminio
Posiciones 55
Para utilizar con (equipo) Viales OD 15mm
Tipo de producto estante Vial
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.