Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales de almacenamiento Chromacol con tapones macizos
Descripción
Los kits de viales de almacenamiento Thermo Scientific™ Chromacol con tapones macizos están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar, con capacidades de 8 hasta 22 ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 12 ml |
| Tipo de tapón | Tapón con parte superior sólida |