Learn More
Thermo Scientific™ Viales e insertos inertes de grado GOLD Chromacol™
Descripción
Garantice la seguridad e integridad de las muestras con viales inertes que tienen las tasas de recuperación más altas, un cambio de pH ultrabajo y el contenido de álcalis más bajo.
Maximice el rendimiento de la muestra y realice menos ensayos fallidos con los viales de vidrio inerte de grado GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Estos viales ofrecen la tecnología más avanzada del sector para el análisis de analitos críticos de bajo límite de detección y cuando la calidad, la reproducibilidad, la seguridad y la integridad de las muestras son de máxima importancia.
Para facilitar la manipulación de muestras y reducir el riesgo de pérdida de muestras, los viales de calidad GOLD Chromacol son la mejor opción de su clase para todos los usuarios de cromatografía que realizan análisis de ultratrazas.
- Viales de encapsulado con anillo, 12 x 32 mm, 2 ml.
- Idóneos para muestreadores automáticos rotatorios o con brazo robótico.
- Viales I-D™ con etiqueta de escritura y graduación de 0,5; 1,0 y 1,5 ml.
- Los viales Target Snap-It™ se pueden utilizar con tapones de sellado a presión o cierres de sellos de encapsular de aluminio.
- Idóneos para la mayoría de los muestreadores automáticos que utilizan viales de 12 × 32 mm.
- Vidrio transparente borosilicatado de dilatación 33 y calidad superior (Tipo I, Clase A) o vidrio ámbar 51A.
- Fondo plano uniforme para seguridad con insertos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial de 200 μl con tapón a presión de 11 mm, inserto fundido, vidrio de grado GOLD |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| Volumen residual (métrico) | < 2 μL |
| Cantidad | 500 |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Marking Spot | Sí |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Mostrar más |