Learn More
Thermo Scientific™ Viales e insertos inertes de grado GOLD Chromacol™
Descripción
Garantice la seguridad e integridad de las muestras con viales inertes que tienen las tasas de recuperación más altas, un cambio de pH ultrabajo y el contenido de álcalis más bajo.
Maximice el rendimiento de la muestra y realice menos ensayos fallidos con los viales de vidrio inerte de grado GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Estos viales ofrecen la tecnología más avanzada del sector para el análisis de analitos críticos de bajo límite de detección y cuando la calidad, la reproducibilidad, la seguridad y la integridad de las muestras son de máxima importancia.
Para facilitar la manipulación de muestras y reducir el riesgo de pérdida de muestras, los viales de calidad GOLD Chromacol son la mejor opción de su clase para todos los usuarios de cromatografía que realizan análisis de ultratrazas.
- El cierre de tapón para encapsular de 8 mm reduce la exposición entre muestras de disolvente y el septo.
- El vidrio neutro de borosilicato de grado GOLD es un vidrio de baja expansión y alta pureza con una concentración extremadamente baja de sitios activos para proteger sus analitos de interacciones indeseadas
- Los manguitos elaborados con mecánica de precisión (vidrio o PTFE) permiten que los viales se puedan utilizar en la gran mayoría de muestreadores automáticos comerciales.
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial de fondo redondo y tapón de rosca de 0,3 mL, grado GOLD transparente |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 325 μL |
| Volumen residual (métrico) | <5 mL |
| Línea de productos | Chromacol Gold |
| Cantidad | 500 |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Marking Spot | No |
| Mostrar más |