Learn More
Thermo Scientific™ Viales e insertos inertes de grado GOLD Chromacol™
Código de producto. 11543680
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
125 μL
0,2 mL
200 μl
250 μl
325 μL
1,2 mL
1,4 mL
2,0 mL
Tamaño del tapón:
8 mm
9 mm
11 mm
Tipo de producto:
Inserto de punto de extracción
Vial con cierre de rosca
Vial con tapón a presión
Vial con tapón para encapsular
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño del tapón Tipo de producto unitSize
11543680 2,0 mL 8 mm Vial con cierre de rosca paquete de 500
11573760 125 μL 8 mm Vial con tapón para encapsular paquete de 500
11553760 325 μL 8 mm Vial con tapón para encapsular paquete de 500
11543760 250 μl 8 mm Vial con tapón para encapsular paquete de 500
11503680 1,2 mL 8 mm Vial con cierre de rosca 500 PCS
15232670 2,0 mL 9 mm Vial con cierre de rosca paquete de 100
12631505 0,2 mL 9 mm Vial con cierre de rosca paquete de 500
11533760 2,0 mL 11 mm Vial con tapón para encapsular paquete de 500
11503760 1,4 mL 11 mm Vial con tapón para encapsular paquete de 500
12611505 0,2 mL 11 mm Vial con tapón para encapsular paquete de 500
12306808 200 μl 11 mm Vial con tapón a presión paquete de 500
10570303 200 μl - Inserto de punto de extracción paquete de 1000
12 options
Código de producto. 11543680
Marca: Thermo Scientific™ 2SVG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice la seguridad e integridad de las muestras con viales inertes que tienen las tasas de recuperación más altas, un cambio de pH ultrabajo y el contenido de álcalis más bajo.
Maximice el rendimiento de la muestra y realice menos ensayos fallidos con los viales de vidrio inerte de grado GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Estos viales ofrecen la tecnología más avanzada del sector para el análisis de analitos críticos de bajo límite de detección y cuando la calidad, la reproducibilidad, la seguridad y la integridad de las muestras son de máxima importancia.
Para facilitar la manipulación de muestras y reducir el riesgo de pérdida de muestras, los viales de calidad GOLD Chromacol son la mejor opción de su clase para todos los usuarios de cromatografía que realizan análisis de ultratrazas.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
  • Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
  • Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
  • Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Elija el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • El inserto de punto de precisión minimiza la pérdida de muestras residuales.
  • Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Muestreador automático para LC Thermo Scientific™ Surveyor
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial con cierre de rosca de 2 mL, fondo plano, vidrio de grado GOLD, transparente
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2,0 mL
Volumen residual (métrico) <170 μL
Línea de productos Chromacol Gold
Cantidad 500
Tamaño del tapón 8 mm
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial con cierre de rosca