Learn More
Thermo Scientific™ Viales e insertos inertes de grado GOLD Chromacol™
Descripción
Garantice la seguridad e integridad de las muestras con viales inertes que tienen las tasas de recuperación más altas, un cambio de pH ultrabajo y el contenido de álcalis más bajo.
Maximice el rendimiento de la muestra y realice menos ensayos fallidos con los viales de vidrio inerte de grado GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Estos viales ofrecen la tecnología más avanzada del sector para el análisis de analitos críticos de bajo límite de detección y cuando la calidad, la reproducibilidad, la seguridad y la integridad de las muestras son de máxima importancia.
Para facilitar la manipulación de muestras y reducir el riesgo de pérdida de muestras, los viales de calidad GOLD Chromacol son la mejor opción de su clase para todos los usuarios de cromatografía que realizan análisis de ultratrazas.
- Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
- Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
- Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
- El inserto de punto de precisión minimiza la pérdida de muestras residuales.
- Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
- Thermo Scientific™ Accela™
- Muestreador automático para LC Thermo Scientific™ Surveyor
- Beckman™
- CTC™
- Gilson™
- Knauer™
- Shimadzu™
- Spark™
- Varian™
- VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial de rosca 8-425 de 1,1 mL - Vidrio de grado GOLD |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1,2 mL |
| Volumen residual (métrico) | <5 mL |
| Línea de productos | Chromacol Gold |
| Cantidad | 500 |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Marking Spot | No |
| Mostrar más |