Learn More
Thermo Scientific™ Viales e insertos inertes de grado GOLD Chromacol™
Código de producto. 10570303
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
125 μL
0,2 mL
200 μl
250 μl
325 μL
1,2 mL
1,4 mL
2,0 mL
Tipo de producto:
Inserto de punto de extracción
Vial con cierre de rosca
Vial con tapón a presión
Vial con tapón para encapsular
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Tamaño del tapón:
8 mm
9 mm
11 mm
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de producto unitSize Tamaño del tapón
10570303 200 μl Inserto de punto de extracción paquete de 1000 -
11573760 125 μL Vial con tapón para encapsular paquete de 500 8 mm
11553760 325 μL Vial con tapón para encapsular paquete de 500 8 mm
11543760 250 μl Vial con tapón para encapsular paquete de 500 8 mm
11543680 2,0 mL Vial con cierre de rosca paquete de 500 8 mm
11503680 1,2 mL Vial con cierre de rosca 500 PCS 8 mm
15232670 2,0 mL Vial con cierre de rosca paquete de 100 9 mm
12631505 0,2 mL Vial con cierre de rosca paquete de 500 9 mm
11533760 2,0 mL Vial con tapón para encapsular paquete de 500 11 mm
11503760 1,4 mL Vial con tapón para encapsular paquete de 500 11 mm
12611505 0,2 mL Vial con tapón para encapsular paquete de 500 11 mm
12306808 200 μl Vial con tapón a presión paquete de 500 11 mm
12 options
Código de producto. 10570303
Marca: Thermo Scientific™ 02MTVWG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice la seguridad e integridad de las muestras con viales inertes que tienen las tasas de recuperación más altas, un cambio de pH ultrabajo y el contenido de álcalis más bajo.
Maximice el rendimiento de la muestra y realice menos ensayos fallidos con los viales de vidrio inerte de grado GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Estos viales ofrecen la tecnología más avanzada del sector para el análisis de analitos críticos de bajo límite de detección y cuando la calidad, la reproducibilidad, la seguridad y la integridad de las muestras son de máxima importancia.
Para facilitar la manipulación de muestras y reducir el riesgo de pérdida de muestras, los viales de calidad GOLD Chromacol son la mejor opción de su clase para todos los usuarios de cromatografía que realizan análisis de ultratrazas.
Consiga confianza en los resultados.
  • Fabricados con vidrio de expansión 33 especial de clase hidrolítica; cumplen los requisitos actuales de la USP para farmacopeas.
  • Superficie de adsorción ultrabaja para compuestos polares críticos, lo que permite un análisis a nivel de ultratraza para adsorber analitos de forma intensa.
  • El estándar de alta calidad en Europa y Asia durante décadas.
  • Cambio de pH ultrabajo debido a la actividad de la superficie minimizada.
  • Contenido alcalino más bajo para menos interacciones entre paredes y vidrio.
Aumente la productividad y ahorre tiempo.
  • Tasas de recuperación más altas, incluso con compuestos críticos (por ejemplo, N-átomos trisustituidos, aminas terciarias) en concentraciones de trazas.
  • Los picos muestran las mismas alturas y simetría y presentan una alta recuperación y reproducibilidad.
Reduzca el coste del análisis.
  • Un análisis estable y una mayor reproducibilidad suponen una mayor seguridad e integridad de los resultados analíticos.
  • La reducción de la cantidad de tampón disminuye los costes.
  • No hay riesgo de paradas durante los ciclos del muestreador automático durante la noche.
  • Ajuste del muestreador automático óptimo e independiente del lote.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inserto de 0,2 mL, punta pulida, vidrio de grado GOLD, transparente
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 200 μl
Volumen residual (métrico) <4 μL
Línea de productos Chromacol Gold
Cantidad 1000
Altura (métrico) 30 mm
Tipo de producto Inserto de punto de extracción