Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de 12 y 13 mm para viales con rosca Chromacol
Click to view available options
Color:
Negro
rojo
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Descripción
Los cierres para viales Thermo Scientific™ Chromacol se ofrecen con distintas opciones de material de revestimiento y color.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapón de rosca de 13 mm con revestimiento de goma/teflón tipo 8 preajustado para 3.5-HRSV |
| Material (revestimiento) | Caucho/PTFE |
| Color | Negro |
| Material | Caucho/PTFE (septum) |
| Línea de productos | Chromacol |
| Para utilizar con (equipo) | Viales con cuello de rosca |