Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de 12 y 13 mm para viales con rosca Chromacol
Código de producto. 10004012
Click to view available options
Color:
Negro
rojo
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Código de producto. 10004012
Marca: Thermo Scientific™ 13SC8RT1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cierres para viales Thermo Scientific™ Chromacol se ofrecen con distintas opciones de material de revestimiento y color.
Los cierres para viales Thermo Scientific™ Chromacol se ofrecen con distintas opciones de material de revestimiento y color.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca de 13 mm con revestimiento de goma/teflón tipo 8 preajustado para 3.5-HRSV
Material (revestimiento) Caucho/PTFE
Color Negro
Material Caucho/PTFE (septum)
Línea de productos Chromacol
Para utilizar con (equipo) Viales con cuello de rosca