Learn More
Solución de lavado para instrumentos de LC-MS ChromaCare™, Thermo Scientific™
Código de producto. p-8481023 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Envase:
Frasco de vidrio de borosilicato
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. 15893187
Marca: Thermo Scientific T111101000
Solicitar formato a granel o personalizado
La solución de lavado para instrumentos de LC-MS ChromaCare™ se ha diseñado para preparar instrumentos de LC-MS para su puesta en marcha Al reducir el ruido de fondo, esta solución facilita la instalación del instrumento y las rutinas de mantenimiento preventivo.
  • Diseñado por Thermo Scientific para maximizar la limpieza al tiempo que conserva la integridad del instrumento en los sistemas de UHPLC Vanquish™ y Ultimate™ con MS QQQ
  • Compuesto de una mezcla única de disolventes próticos y apróticos polares para eliminar una amplia variedad de contaminantes
  • Especialmente adecuado para nuevas instalaciones de LC-MS y UHPLC/MS para estabilizar rápidamente la línea de referencia
  • Mezcla de acetonitrilo al 25 %, metanol al 25 %, agua al 25 % y 2-propanol (IPA) al 25 %
  • Se suministran en frascos de borosilicato de 1 l y frascos de vidrio ámbar de 2,5 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción LC-MS Instrument Flush Solution
Envase Frasco de vidrio de borosilicato
CAS 75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 1 L
Porcentaje de pureza 25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA)
Grado LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ChromaCare LC/MS Instrument Flush Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile, Methanol, isopropanol