Descripción
Prepare muestras de SPE (extracción en fase sólida) con una gama de columnas vacías.Las columnas vacías para SPE Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas vacías de polipropileno con fritas de polietileno.Disponible en diversos tamaños.
- Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
- Para el empaquetamiento individual de columnas SPE con adsorbentes CHROMABOND™
- Ya se ha insertado un elemento de filtro en la columna
- Columnas de polipropileno con fritas de polietileno en volúmenes de 1 ml–70 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 70 ml |
| Tipo de columna | Vacío |
| Descripción | 20/paquete |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
| Para utilizar con (equipo) | Adsorbentes CHROMABOND |
| Tipo | Columna SPE de polipropileno |
| Incluye | Frita de polietileno, elemento filtrante |