Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas vacías para SPE CHROMABOND™
Código de producto. 10505401 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
30 ml
45 ml
70 ml
Descripción:
100/paquete
20/paquete
30/paquete
50/paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 10505401
Marca: Macherey-Nagel™ 730355
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Prepare muestras de SPE (extracción en fase sólida) con una gama de columnas vacías. Las columnas vacías para SPE Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas vacías de polipropileno con fritas de polietileno. Disponible en diversos tamaños.
Prepare muestras de SPE (extracción en fase sólida) con una gama de columnas vacías.Las columnas vacías para SPE Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas vacías de polipropileno con fritas de polietileno.Disponible en diversos tamaños.
  • Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
  • Para el empaquetamiento individual de columnas SPE con adsorbentes CHROMABOND™
  • Ya se ha insertado un elemento de filtro en la columna
  • Columnas de polipropileno con fritas de polietileno en volúmenes de 1 ml–70 ml
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 45 ml
Tipo de columna Vacío
Descripción 20/paquete
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida e intercambio iónico
Para utilizar con (equipo) Adsorbentes CHROMABOND
Línea de productos CHROMABOND
Tipo Columna SPE de polipropileno
Incluye Frita de polietileno, elemento filtrante