Learn More
Macherey-Nagel™ Filtro de polietileno Chromabond™
Código de producto. 10418981 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
30 ml
45 ml
70 ml
150 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10418981 70 ml paquete de 250
12817921 150 ml paquete de 250
10766142 15 ml paquete de 250
10338311 1 ml paquete de 250
10072871 30 ml paquete de 250
10639581 3 ml paquete de 250
10093151 45 ml paquete de 250
10154801 6 ml paquete de 250
8 options
Código de producto. 10418981
Marca: Macherey-Nagel™ 730026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Assemble SPE (solid-phase extraction) columns selecting from a range of accessories. Chromabond™ Polyethylene Frits for polyethelyne columns come in a varitey of sizes.
Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
Para el empaquetamiento individual de columnas SPE o vidrio vacías con adsorbentes Chromabond™
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Columnas de polipropileno
Tipo Frita
Volumen (métrico) 70 ml
Material Polietileno
Cantidad 250/pack