Learn More
Macherey-Nagel™ Filtro de polietileno Chromabond™
Código de producto. 10154801 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
30 ml
45 ml
70 ml
150 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. 10154801
Marca: Macherey-Nagel™ 730163
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Assemble SPE (solid-phase extraction) columns selecting from a range of accessories. Chromabond™ Polyethylene Frits for polyethelyne columns come in a varitey of sizes.
Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
Para el empaquetamiento individual de columnas SPE o vidrio vacías con adsorbentes Chromabond™
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Columnas de polipropileno
Tipo Frita
Volumen (métrico) 6 ml
Material Polietileno
Cantidad 250/pack