Descripción
Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
Para el empaquetamiento individual de columnas SPE o vidrio vacías con adsorbentes Chromabond™
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Columnas de polipropileno |
| Tipo | Frita |
| Volumen (métrico) | 30 ml |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 250/pack |