Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA Polypropylene SPE Column
Código de producto. 10216951 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
500mg
1 g
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10216951 1 g 6 ml paquete de 30
10776712 500mg 3 ml paquete de 50
10649001 500mg 6 ml paquete de 30
3 options
Código de producto. 10216951
Marca: Macherey-Nagel™ 730484
Especificaciones
Material de base Sílice
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 1 g
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente PCA Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g