Especificaciones
| Tamaño de partículas | De 60 a 150 μm |
| Técnica | Extracción de fase sólida |
| pH | 4 ± 0,5 |
| Cantidad | 15 ml |
| Área de la superficie (métrico) | 150 m2/g |
| Tipo | Ácido LV-Alox Chromabond |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de fase sólida |