Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW Polypropylene SPE Column
Código de producto. 12787720 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de poro:
50-60 μm
De 50 a 60 μm
De 55 a 60 Å
Descripción:
Peso del adsorbente: 100mg
Peso del adsorbente: 150mg
Peso del adsorbente: 200mg
Peso del adsorbente: 30mg
Peso del adsorbente: 500mg
Peso del adsorbente: 60mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Capacidad de columna (métrico) Tamaño de poro Descripción unitSize
12787720 3 ml De 55 a 60 Å Peso del adsorbente: 60mg paquete de 30
12777720 1 ml De 50 a 60 μm Peso del adsorbente: 100mg paquete de 30
12767720 1 ml 50-60 μm Peso del adsorbente: 30mg paquete de 30
12708212 3 ml De 50 a 60 μm Peso del adsorbente: 200mg paquete de 30
12728212 3 ml De 50 a 60 μm Peso del adsorbente: 500mg paquete de 30
12798202 6 ml De 55 a 60 Å Peso del adsorbente: 150mg paquete de 30
12738212 6 ml De 50 a 60 μm Peso del adsorbente: 500mg paquete de 30
7 options
Código de producto. 12787720
Marca: Macherey-Nagel™ 730735
Solo quedan null
Especificaciones
Material de base Copolímero esférico PS/DVB
Capacidad de columna (métrico) 3 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Descripción Peso del adsorbente: 60mg
Tamaño de partículas 85 μm
Absorbente HR-XCW Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tamaño de poro De 55 a 60 Å
Área de la superficie (métrico) 850 m2/g