Especificaciones
| Material de base | Copolímero esférico PS/DVB |
| Capacidad de columna (métrico) | 3 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Descripción | Peso del adsorbente: 200mg |
| Tamaño de partículas | 85 μm |
| Absorbente | HR-XCW Chromabond |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Tamaño de poro | De 50 a 60 μm |
| Área de la superficie (métrico) | 850 m2/g |