Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC Polypropylene SPE Column
Código de producto. 12804371 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
30mg
60mg
150mg
200mg
500mg
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
12804371 500mg 6 ml paquete de 30
12778242 30mg 1 ml paquete de 30
12881031 500mg 3 ml paquete de 30
12810961 200mg 3 ml paquete de 30
12804511 150mg 6 ml paquete de 30
12894431 60mg 3 ml paquete de 30
6 options
Código de producto. 12804371
Marca: Macherey-Nagel™ 730955
Solo quedan null
Especificaciones
Material de base Copolímero PS/DVB
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 500mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 85 μm
Absorbente HR-XC Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Forma de partícula Esférica
Tamaño de poro De 65 a 75 Å
Área de la superficie (métrico) 800 m2/g