Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X Polypropylene SPE Column BIG Pack
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
200mg
500mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 250
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 6 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 200mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
| Tamaño de partículas | 85 μm |
| Absorbente | HR-X Chromabond |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de poro | De 55 a 60 Å |
| Área de la superficie (métrico) | 1000 m2/g |