Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 15 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Descripción | Peso del adsorbente: 500mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
| Tamaño de partículas | 85 μm |
| Absorbente | HR-X Chromabond |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de poro | De 55 a 60 Å |
| Área de la superficie (métrico) | 1000 m2/g |