Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno HR-X Chromabond™
Código de producto. 12491648 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
Descripción:
Peso del adsorbente: 100mg
Peso del adsorbente: 1g
Peso del adsorbente: 200mg
Peso del adsorbente: 30mg
Peso del adsorbente: 500mg
Peso del adsorbente: 60mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 30
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna (métrico) Descripción unitSize
12491648 3 ml Peso del adsorbente: 60mg paquete de 30
12837831 1 ml Peso del adsorbente: 100mg paquete de 30
12827901 15 ml Peso del adsorbente: 1g paquete de 20
12847831 15 ml Peso del adsorbente: 500mg paquete de 20
12431648 3 ml Peso del adsorbente: 200mg paquete de 30
12887761 1 ml Peso del adsorbente: 30mg paquete de 30
12411658 3 ml Peso del adsorbente: 500mg paquete de 30
12421658 6 ml Peso del adsorbente: 200mg paquete de 30
12451658 6 ml Peso del adsorbente: 500mg paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12491648 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730936
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 3 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Descripción Peso del adsorbente: 60mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 85 μm
Absorbente HR-X Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Forma de partícula Esférica
Tamaño de poro De 55 a 60 μm
Área de la superficie (métrico) 1000 m2/g