Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 3 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 200mg |
| Tamaño de partículas | 50-100 μm |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Área de la superficie (métrico) | 1200 m2/g |