Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P Polypropylene SPE Column
Código de producto. 10338501 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
200mg
500mg
1 g
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10338501 1 g 6 ml paquete de 30
10503602 200mg 3 ml paquete de 30
10536871 500mg 6 ml paquete de 30
10679001 100 mg 1 ml paquete de 30
10256421 500mg 3 ml paquete de 30
12810991 200mg 6 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10338501 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730118
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 1 g
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 50-100 μm
Absorbente HR-P Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Área de la superficie (métrico) 1200 m2/g