Learn More
Macherey-Nagel™ Frita de fibra de vidrio Chromabond™
Código de producto. p-8490005 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10015671 3 ml paquete de 250
10347931 6 ml paquete de 250
2 options
Código de producto. 10015671
Marca: Macherey-Nagel™ 730191
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para aplicaciones SPE a altas temperaturas. La frita de fibra de vidrio Macherey-Nagel™ Chromabond™ está diseñada para el envasado individual de columnas SPE de vidrio vacías con adsorbentes Chromabond™ (columnas de vidrio y absorbentes vendidos por separado).
Las fritas actúan como filtros en la cromatografía de extracción en fase sólida. Ayudan a mantener el embalaje de la columna en su lugar y facilitan el embalaje absorbente en la columna. Las columnas/fritas de fibra de vidrio tienen muchas ventajas:
  • Resistentes a ácidos, bases y la mayoría de disolventes orgánicos
  • Tiene baja absorción para la mayoría de las macromoléculas biológicas
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Para utilizar con (equipo) Columna de vidrio
Tipo Frita
Volumen (métrico) 3 ml
Material Fibra de vidrio
Cantidad 250/pack