Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE vacía de vidrio Chromabond™
Código de producto. 10053191 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Capacidad de columna (métrico) unitSize
10053191 3 ml paquete de 50
12786741 6 ml paquete de 50
10546531 6 ml paquete de 30
3 options
Código de producto. 10053191
Marca: Macherey-Nagel™ 730171
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 3 ml
Tipo de columna Vacío
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tipo Columna de extracción en fase sólida vacía
Incluye Fritas de fibra de vidrio, elemento de filtro