Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Polypropylene SPE Column
Código de producto. 12882753 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
200mg
500mg
1 g
2g
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
12882753 2g 6 ml paquete de 30
10431282 200mg 3 ml paquete de 50
10491662 500mg 3 ml paquete de 50
10681112 1 g 6 ml paquete de 30
10895531 2g 6 ml cada uno
10706332 500mg 6 ml paquete de 30
6 options
Código de producto. 12882753
Marca: Macherey-Nagel™ 730239
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Peso del lecho 2g
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Absorbente Florisil Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida