Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 6 ml |
| Peso del lecho | 2g |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
| Absorbente | Florisil Chromabond |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |