Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de vidrio Florisil Chromabond™
Código de producto. p-8012029 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
1 g
2g
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 4
Código de producto. Peso del lecho unitSize
10093011 1 g paquete de 30
12786761 2g paquete de 4
2 options
Código de producto. 10093011
Marca: Macherey-Nagel™ 730082G
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 1 g
Tamaño de partículas 150-250 μm
Tipo Columnas de extracción en fase sólida