Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de vidrio Florisil Chromabond™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
1 g
2g
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 4
Especificaciones
Especificaciones
| Material de base | Silicato de magnesio |
| Capacidad de columna (métrico) | 6 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 2g |
| Tamaño de partículas | 150-250 μm |
| Absorbente | Florisil Chromabond |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |