Especificaciones
| Cantidad | 100 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Compuestos de estaño orgánicos, ácidos carboxílicos alifáticos, PCB y PAH |
| Tipo de producto | Absorbente de Florisil Chromabond |
| Tamaño de partículas | 150-250 μm |