Descripción
Para un funcionamiento cómodo y una ampliación de escala fiable, estos cartuchos flash listos para usar se pueden utilizar con los sistemas Isco Companion™ y otros sistemas Teledyne Isco CombiFlash™, o como una versión independiente para todas las combinaciones de bomba/detector (por ejemplo, de Biotage™, Büchi™)
- Los cartuchos económicos y listos para usar aumentan la flexibilidad y ahorran tiempo y dinero
- Aumentan la seguridad —analítica: alta estabilidad de presión, excelente eficacia de separación, buena reproducibilidad
- Empaquetado con 25 g a 200 g de adsorbente SiOH
- Placas TLC correspondientes: capas de sílice
- Macherey-Nagel™ es una de las empresas líderes en sílice y TLC
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | Entrada Luer Lock hembra, salida Luer Lock macho |
| Tipo | Columna flash RS SiOH |
| Diámetro exterior (métrico) | 60,0 mm (D.I.) |
| Incluye | 200 g SiOH |
| Tipo de columna | Columna Flash |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía flash |
| Para utilizar con (equipo) | Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf |
| Presión máxima | 12bar |