Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 3 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 500mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
| Tamaño de partículas | 80 μm |
| Absorbente | Chromabond Easy |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Tamaño de poro | 50 μm |
| Área de la superficie (métrico) | De 650 a 700 m2/g |