Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Carga de carbono | 7 % |
| Capacidad de columna (métrico) | 1 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 100 mg |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Absorbente | Chromabond C4 |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Con desactivación terminal | No |
| Tamaño de poro | 60 μm |
| Mostrar más |