Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE Hydra de polipropileno C18 Chromabond™
Código de producto. 10679961 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
50 mg
100 mg
200mg
500mg
1 g
1 g
2g
3 g
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 mL
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 10679961
Marca: Macherey-Nagel™ 730298
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 15%
Capacidad de columna (métrico) 3 mL
Tipo de columna SPE Hydra
Peso del lecho 1 g
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida de analitos polares
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Chromabond C18
Tipo Columna SPE Hydra
Con desactivación terminal No
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g