Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Carga de carbono | 15 % |
| Capacidad de columna (métrico) | 1 ml |
| Tipo de columna | SPE Hydra |
| Peso del lecho | 100 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida de analitos polares |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Absorbente | Chromabond C18 |
| Tipo | Columna SPE Hydra |
| Con desactivación terminal | No |
| Mostrar más |