Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE Hydra de polipropileno C18 Chromabond™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
50 mg
100 mg
200mg
500mg
1 g
1 g
2g
3 g
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Carga de carbono | 15 % |
| Capacidad de columna (métrico) | 3 ml |
| Tipo de columna | SPE Hydra |
| Peso del lecho | 500mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida de analitos polares |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Absorbente | Chromabond C18 |
| Tipo | Columna SPE Hydra |
| Con desactivación terminal | No |
| Mostrar más |