Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Carga de carbono | 14 % |
| Capacidad de columna (métrico) | 3 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 500mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
| Tamaño de partículas | 100 μm |
| Absorbente | Chromabond C18 |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Interacción secundaria polar |
| Mostrar más |