Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene Column BIG packs
Código de producto. 12864451 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
500mg
1000mg
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 250
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
12864451 1000mg 6 ml paquete de 250
12887911 500mg 3 ml cada uno
12871061 500mg 6 ml paquete de 250
3 options
Código de producto. 12864451
Marca: Macherey-Nagel™ 730005.250
Solo quedan null
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 14 %
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 1000mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Chromabond C18
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Con desactivación terminal No
Tipo de funcionalidad/interacción Interacción secundaria polar
Tamaño de poro 60 Å
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g