Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene Column
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
200mg
500mg
1000mg
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
Descripción
Columna de polipropileno Chromabond™ C18
Especificaciones
Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Carga de carbono | 14 % |
| Capacidad de columna (métrico) | 3 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 200mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Absorbente | Chromabond C18 |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Interacción secundaria polar |
| Mostrar más |