Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene Column
Código de producto. 10237890 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
200mg
500mg
1000mg
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10237890 100 mg 1 ml paquete de 100
10339580 200mg 3 ml paquete de 50
10074220 500mg 3 ml paquete de 50
10319680 1000mg 6 ml paquete de 30
10532301 500mg 6 ml paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10237890 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columna de polipropileno Chromabond™ C18
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 14 %
Capacidad de columna (métrico) 1 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 100 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Chromabond C18
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tipo de funcionalidad/interacción Interacción secundaria polar
Tamaño de poro 60 μm
Cantidad 100pcs
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g