Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Fast Flow Polypropylene SPE Column
Código de producto. 10706132 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
200mg
500mg
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 10706132
Marca: Macherey-Nagel™ 730403
Solo quedan null
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 14 %
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 500mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida de compuestos no polares
Tamaño de partículas 100 μm
Absorbente C18 f Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Con desactivación terminal No
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g