Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno C18 ec Chromabond™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
2g
5 g
10g
Capacidad de columna (métrico):
15 ml
45 ml
70 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Especificaciones
Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Carga de carbono | 14 % |
| Capacidad de columna (métrico) | 15 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 2g |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Absorbente | Chromabond C18 ec |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Mostrar más |